Få mere at vide
Procain N-oxid, Mikromol™
Beskrivelse
Procain N-oxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procaine N-Oxide |
| CAS | 1027072-50-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Procaine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanol, 2-(diethyloxidoamino)-, 1-(4-aminobenzoate), Procaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-3-15(17,4-2)9-10-18-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3 |
| SMIL | CC[N+]([O-])(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-aminobenzoyl)oxy-N,N-diethylethanaminoxid |
| Vis mere |