Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Procain hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10542421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542421 100 g Plastflaske 100g
10177743 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10542421 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 207311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    450.65 DKK / 100g
    Spare 84.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-05-8 | C13H21ClN2O2 | 272,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-05-8
Molekylær formel C13H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 272.77
MDL nummer MFCD00013000
InChI nøgle HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym procaine hydrochloride, procaine hcl, gerovital h3, 2-diethylamino ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, geriocaine, atoxicocaine, chlorocaine, neotonocaine, aminocaine, anadolor
PubChem CID 5795
ChEBI CHEBI:8431
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procaine hydrochloride
Smeltepunkt 154,0 °C til 158,0 °C
Farve Farveløs til hvid
pH 5 til 6,5 (2 % vægt/vol. vandig opl.)
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 14, 424
Merck Index 15, 7875
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, praktisk talt uopløselig i æter
Formel vægt 272.77
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procaine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.