Få mere at vide
Prokainhydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323798
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323798 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323798 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16289500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Analyt- eller komponentnavne Procaine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoat; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 272.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 272,1292 g/mol