Få mere at vide
Prokain.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459987
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459987 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459987 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO638HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Prokain.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procaine hydrochloride
CAS 51-05-8
Analyt- eller komponentnavne Procaine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H20 N2 O2 . Cl H
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9 CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8 CI), 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoat; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 272.77
Mængde 10 mg
Formel vægt 272,1292 g/mol