Få mere at vide
Procainamide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18051900
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18051900 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0550.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Procainamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procainamide hydrochloride
CAS 614-39-1
Analyt- eller komponentnavne Procainamide hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H21 N3 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Procainamide Hydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide hydrochloride (1:1), 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, p-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide monohydrochloride, 4-Amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide monohydrochloride, Amidoprocaine, Amisalin, Cardiorytmin, HC 5006, Novocaine amide hydrochloride, Novocamid hydrochloride, Procainamide hydrochloride, Procainamide monohydrochloride, Procamid, Procamide, Procan SR, Procapan, Procardyl, Pronestyl, Pronestyl hydrochloride, Spicain amide
InChI formel InChI=1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 271.79
Mængde 500 mg
Formel vægt 271.1451 g/mol