Få mere at vide
Procainamide hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448026
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448026 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0084
MedChemExpress Procainamide hydrochloride is an anti-arrhythmic agent and is used to treat cardiac arrhythmia; induces rapid block of the batrachotoxin(BTX)-activated sodium channels of the heart muscle and acts as antagonist to long gating closures.
Procainamide hydrochloride is an anti-arrhythmic agent and is used to treat cardiac arrhythmia
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procainamide hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 614-39-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H22ClN3O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (183.97 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 271.79
Formel vægt 271.79
Procent renhed 98.0%