Få mere at vide
Probucol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17730659 25 g
17720659 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469490250
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probucol
CAS 23288-49-5
Synonym 4,4'-(isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol]
Mængde 25 g
Opløselighed uopløselig vandig opløsning: opløseligt i methanol, acetone, acetonitril, THF
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C31H48O2S2
Fysisk form Pulver eller Krystallinsk Pulver
Farve Hvid til Næsten-hvid
Renhed ≥97,5 %