Få mere at vide
Probucol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052043
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052043 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052043 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1068.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Probucol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probucol
CAS 23288-49-5
Analyt- eller komponentnavne Probucol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C31 H48 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenol, 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(thio)]bis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Acetone, bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) mercaptole (8CI), Phenol, 4,4'-(isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butyl- (8CI), 4,4'-(Isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], Biphenabid, Bisbid, Bisphenabid, DH 581, Lipomal, Lorelco, Lurselle, NSC 652160, NSC 86225, Panavir, Phenbutol, Probucol, Sinlestal
InChI formel InChI=1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
SMIL CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 516.84
Mængde 250 mg
Formel vægt 516.3096 g/mol