Få mere at vide
Probucol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Probucol |
| CAS | 23288-49-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Probucol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C31 H48 O2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(thio)]bis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Acetone, bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) mercaptole (8CI), Phenol, 4,4'-(isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butyl- (8CI), 4,4'-(Isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], Biphenabid, Bisbid, Bisphenabid, DH 581, Lipomal, Lorelco, Lurselle, NSC 652160, NSC 86225, Panavir, Phenbutol, Probucol, Sinlestal |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Vis mere |