missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Probucol Disuccinate, TRC

Artikelnummer. 30415166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415166 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7551101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Probucol Disuccinate
CAS 216168-45-5
Molekylær formel C39H56O8S2
Mængde 1 g
Synonym Butanedioic Acid (1-Methylethylidene)bis[thio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4,1-phenylene]] Ester, Butanedioic Acid','1,1'-[(1-Methylethylidene)bis[thio[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4,1-phenylene]]] Ester
InChI formel InChI=1S/C39H56O8S2/c1-35(2,3)25-19-23(20-26(36(4,5)6)33(25)46-31(44)17-15-29(40)41)48-39(13,14)49-24-21-27(37(7,8)9)34(28(22-24)38(10,11)12)47-32(45)18-16-30(42)43/h19-22H,15-18H2,1-14H3,(H,40,41)(H,42,43)
SMIL CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(OC(=O)CCC(=O)O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1OC(=O)CCC(=O)O)C(C)(C)C
IUPAC navn 4-[2,6-ditert-butyl-4-[2-[3,5-ditert-butyl-4-(3-carboxypropanoyloxy)phenyl]sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenoxy]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 716.99
Formel vægt 716.3417
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.