Få mere at vide
Invitrogen™ ProBond™ Nikkel-chelaterende harpiks
Artikelnummer. p-7182886
Mængde:
50 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
50ml
Artikelnummer. 11500656
Brand: Invitrogen™ R80115
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En nikkelladet affinitetsharpiks, der anvendes til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens.
  • ProBond™ Nikkel-chelaterende harpiks er en nikkelladet affinitetsharpiks, der bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Proteiner bundet til harpiksen kan elueres med enten lav pH-buffer eller ved konkurrence med imidazol eller histidin
  • Et-trins oprensning kan udføres under både native og denaturerende betingelser
  • ProBond™ Resin bruger den chelaterende ligand iminodieddikesyre (IDA) koblet til en stærkt tværbundet 6% agaroseharpiks
  • Velegnet til brug i FPLC , batch- og tyngdekraftsflowapplikationer
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ProBond™ harpiks er forladet og i stand til at binde 1-5 mg rekombinant protein pr. 1 ml harpiks. Det leveres som en 50% opslæmning i 20% ethanol. Harpiksen vil fremstå blå i farven, når den lades med Ni 2+ . Opbevares ved +4 °C. ProBond™ harpiks er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Stationær fase Nikkel-chelaterende
Produktlinje ProBond
Type Resin
Mængde 150 mL
Form Affjedring
Kolonnetype Affinitetskolonne