Få mere at vide
Invitrogen™ ProBond™ Nikkel-chelaterende harpiks
Artikelnummer. 11500656
Skift visning
Mængde:
50 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500656 150 mL 150ml
11590646 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500656 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R80115
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En nikkelladet affinitetsharpiks, der anvendes til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens.
  • ProBond™ Nikkel-chelaterende harpiks er en nikkelladet affinitetsharpiks, der bruges til at oprense rekombinante proteiner indeholdende en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Proteiner bundet til harpiksen kan elueres med enten lav pH-buffer eller ved konkurrence med imidazol eller histidin
  • Et-trins oprensning kan udføres under både native og denaturerende betingelser
  • ProBond™ Resin bruger den chelaterende ligand iminodieddikesyre (IDA) koblet til en stærkt tværbundet 6% agaroseharpiks
  • Velegnet til brug i FPLC , batch- og tyngdekraftsflowapplikationer
  • Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ProBond™ harpiks er forladet og i stand til at binde 1-5 mg rekombinant protein pr. 1 ml harpiks. Det leveres som en 50% opslæmning i 20% ethanol. Harpiksen vil fremstå blå i farven, når den lades med Ni 2+ . Opbevares ved +4 °C. ProBond™ harpiks er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Stationær fase Nikkel-chelaterende
Produktlinje ProBond
Type Resin
Mængde 150 mL
Form Affjedring
Kolonnetype Affinitetskolonne