Få mere at vide
Ebro Electronic™ Prober til TFX 410/420 Core Termometer Series
Længde (metrisk) sonde:
120 mm
190 mm
Materiale:
Glas
Metal
Rustfrit stål
Rustfrit stål og plastik, Plastic
Inkluderer:
Fabrikskalibreringscertifikat
Intet kabel
Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til forskellige anvendelser inden for fødevarer, laboratorier, industriel brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sonde | 3 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Fordybelsestype | Helt eller delvist |
| Inkluderer | Kabel |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1.5 m |
| Længde (metrisk) sonde | 120 mm |
| Materiale | Metal |
| Vis mere |