Få mere at vide
Ebro Electronic™ Prober til TFX 410/420 Core Termometer Series
Artikelnummer. 11773499
Længde (metrisk) sonde:
120 mm
190 mm
Materiale:
Glas
Metal
Rustfrit stål
Rustfrit stål og plastik, Plastic
Inkluderer:
Fabrikskalibreringscertifikat
Intet kabel
Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11773499
Brand: Ebro Electronic™ 13414168
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis og meget robust.
Termometer til forskellige anvendelser i fødevarer, laboratorier, industriel brug. Alle termometre inkluderer et fabrikskalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-direktiv 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Forskellige forskellige anvendelser inden for fødevarer og farma
Højde (metrisk) 30 mm
Fordybelsestype Helt eller delvist
Inkluderer Fabrikskalibreringscertifikat
Længde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Længde (metrisk) sonde 120 mm
Materiale Metal
Model- TPX 400-150
Sondetype Penetration
Vægt (metrisk) 0.12 kg
Produkttype Penetrationssonde
Oversigt Med kabel
Maks. Temperatur (metrisk) 400 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +400 °C
Til brug med (udstyr) TFX 410-1, TFX 420
Nøjagtighed DIN IEC 584, klasse 1
Bredde (metrisk) 100 mm