Få mere at vide
Ebro Electronic™ Prober til TFX 410/420 Core Termometer Series
Artikelnummer. 10573303
Længde (metrisk) sonde:
120 mm
190 mm
Materiale:
Glas
Metal
Rustfrit stål
Rustfrit stål og plastik, Plastic
Inkluderer:
Fabrikskalibreringscertifikat
Intet kabel
Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10573303
Brand: Ebro Electronic™ 13415416
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis og meget robust.
Til forskellige anvendelser inden for fødevarer, laboratorier, industriel brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-direktiv 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til bagerier, slagterier og til fødevareindustrien
Højde (metrisk) 30 mm
Fordybelsestype Helt eller delvist
Inkluderer Kabel
Længde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) kabel 60 cm
Længde (metrisk) sonde 120 mm
Materiale Rustfrit stål og plastik, Plastic
Model- TPX 400
Sondetype Penetration
Vægt (metrisk) 0.105 kg
Oversigt Med kabel
Maks. Temperatur (metrisk) 400 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +400 °C
Til brug med (udstyr) TFX 410-1, TFX 420
Nøjagtighed DIN IEC 584, klasse 1
Vise Gennemtrængningssondekabel, rød, silikonekabel, 600 mm, DIN IEC 584
Bredde (metrisk) 100 mm