Få mere at vide
Ebro Electronic™ Prober til TFX 410/420 Core Termometer Series
Artikelnummer. 10563303
Længde (metrisk) sonde:
120 mm
190 mm
Materiale:
Glas
Metal
Rustfrit stål
Rustfrit stål og plastik, Plastic
Inkluderer:
Cable
Fabrikskalibreringscertifikat
No Cable
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10563303
Brand: Ebro Electronic™ 13415419
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis og meget robust.
Til forskellige anvendelser inden for fødevarer, laboratorier, industriel brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-direktiv 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sonde 8 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Til bagerier, slagterier og til fødevareindustrien
Højde (metrisk) 22 mm
Fordybelsestype Helt eller delvist
Inkluderer No Cable
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) sonde 190 mm
Materiale Glas
Model- TPX 300
Sondetype Glasbeskyttet
Vægt (metrisk) 0.25 kg
Produkttype TPX 300 glasbelagt sonde
Oversigt Uden kabel
Maks. Temperatur (metrisk) 400 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +400 °C
Til brug med (udstyr) TFX 410-1, TFX 420
Nøjagtighed DIN IEC 584, klasse 1
Bredde (metrisk) 22 mm