Få mere at vide
Ebro Electronic™ Prober til TFX 410/420 Core Termometer Series
Artikelnummer. 10206892
Længde (metrisk) sonde:
120 mm
190 mm
Materiale:
Glas
Metal
Rustfrit stål
Rustfrit stål og plastik, Plastic
Inkluderer:
Fabrikskalibreringscertifikat
Intet kabel
Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10206892
Brand: Ebro Electronic™ 13414169
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcis og meget robust.
Til forskellige anvendelser inden for fødevarer, laboratorier, industriel brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-direktiv 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Engangs Engangsbrug
Højde (metrisk) 30 mm
Fordybelsestype Helt eller delvist
Inkluderer Kabel
Længde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) kabel 1.5 m
Længde (metrisk) sonde 120 mm
Materiale Metal
Model- TPX 440
Sondetype Penetration
Vægt (metrisk) 0.12 kg
Produkttype Penetrationssonde
Oversigt Med kabel
Maks. Temperatur (metrisk) 400 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +400 °C
Nøjagtighed DIN IEC 584, klasse 1
Bredde (metrisk) 100 mm