Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement-overfladesonde til generelle formål
Artikelnummer. 15810006 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Sondetype:
Overfladesonde, Type J termoelement, udsat kryds
Overfladesonde, Type K
Temperaturområde (metrisk):
-250 °C til +649 °C
0 °C til 649 °C
Temperaturområde (engelsk):
-418 °F til +1200 °F
32 °F til 1200 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) unitSize
15810006 Overfladesonde, Type J termoelement, udsat kryds 0 °C til 649 °C 32 °F til 1200 °F Hver
11735069 Overfladesonde, Type K -250 °C til +649 °C -418 °F til +1200 °F Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15810006 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0851760
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termoelement-overfladesonden til generelle formål er designet til at måle temperaturen ved overfladen uden at trænge ind i materialet.
Designet til at måle temperaturen på overfladen uden at ødelægge materialet. Cole-Parmer™ Sonder til Oakton™ Termoelement-termometre er ideelle til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme.
  • Ideel til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme
  • Svartid: 1,25 sekunder eller mere
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI oprullet kabel: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
garanti
6 måneder
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Ideel til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme
Inkluderer 5 fod. Farvekodet ANSI Oprullet kabel med ministik
Længde (engelsk) Kabel 60 tommer.
Længde (engelsk) Samlet 75,5 tommer.
Længde (engelsk) sonde 10''
Længde (metrisk) kabel 152.4 cm
Længde (metrisk) samlet 191.8 cm
Længde (metrisk) sonde 25.4 cm
Materiale Rustfrit stål, aluminium, ABS-plast
Måletid ≤6,25 sek. til 99 % af læsningen
Model- 08517-60
Sondetype Overfladesonde, Type J termoelement, udsat kryds
Produkttype Termoelement sonde
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 1200 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 649 °C
Kalibreret Nej
Til brug med (udstyr) Termoelement termometre, Type-J med ministik
Nøjagtighed ±5,9 °F (± 3,3 °C), eller± 0,4 % af aflæsning over 32 °F (0 °C); ±4,0 % af aflæsningen under 32 °F (0 °C)