Få mere at vide
Cole-Parmer™ Termoelement-overfladesonde til generelle formål
Artikelnummer. 11735069 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Sondetype:
Overfladeprobe, Type J
Overfladesonde, Type K
Temperaturområde (metrisk):
-250 °C til +649 °C
0 °C til 649 °C
Temperaturområde (engelsk):
-418 °F til +1200 °F
32 °F til 1200 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Pakningsstørrelse
11735069 Overfladesonde, Type K -250 °C til +649 °C -418 °F til +1200 °F Hver
15810006 Overfladeprobe, Type J 0 °C til 649 °C 32 °F til 1200 °F Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11735069 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0851660
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Termoelement-overfladesonden til generelle formål er designet til at måle temperaturen ved overfladen uden at trænge ind i materialet.
Designet til at måle temperaturen på overfladen uden at ødelægge materialet. Cole-Parmer™ Sonder til Oakton™ Termoelement-termometre er ideelle til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme.
  • Ideel til overvågning af flade overflader såsom varmeplader, ovne eller forme
  • Svartid: 1,25 sekunder eller mere
  • Hver sonde leveres med farvekodet ANSI oprullet kabel: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
garanti
6 måneder
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kogeplader, ovne og forme
Inkluderer 5 fod. Farvekodet ANSI Oprullet kabel med ministik
Materiale Rustfrit stål, aluminium, ABS-plast
Sondetype Overfladesonde, Type K
Produkttype Termoelement sonde
Maks. Temperatur (engelsk) 1200 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 649 °C
Min. Temperatur (engelsk) -418 °F
Min. Temperatur (metrisk) -250 °C
Temperaturområde (engelsk) -418 °F til +1200 °F
Temperaturområde (metrisk) -250 °C til +649 °C
Til brug med (udstyr) Termoelement termometer