Få mere at vide
Cytiva ProbeQuant™ G-50 mikrosøjler
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
50 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Færdigpakket med Sephadex™ G-50 DNA-kvalitet og designet til brug i en mikrocentrifuge
- Kræver mindre end fire minutter fra prøvepåføring til opsamling af renset produkt
- En del af det eluerede DNA kan tælles i en scintillationstæller og sammenlignes med en urenset prøve for at give en tilnærmelse af procent inkorporering
- Testet i nickase-, enkelt- og dobbeltstrenget exonuklease og RNase-assays
Ordreinfo
Praktisk færdigpakket med Sephadex G-50 DNA-kvalitet og præ-ækvilibreret i STE indeholdende 0,15 % Kathon™ CG/ICP Biocid
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Hurtig oprensning af mærket DNA (> 20 baser) fra ikke-inkorporerede mærkede nukleotider i et volumen på 25 til 50 μL ved hjælp af spinsøjlekromatografi |
| Produkttype | Kolonne |
| Mængde | 50 Pakke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- illustra ProbeQuant G-50 Micro Columns, 50 purifications
- ||Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz