Få mere at vide
Probenecide, Lipomed
Artikelnummer. 30460351
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460351 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30460351 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO717100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Probenecide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnavne Probenecid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H19 N O4 S
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl) benzoesyre
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 285,1035 g/mol