Få mere at vide
Probenecide, Lipomed
Artikelnummer. 30458982
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458982 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458982 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO71710
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Probenecide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnavne Probenecid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H19 N O4 S
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl) benzoesyre
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 285,1035 g/mol
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.