Få mere at vide
Probenecid, 1 mg/ml i Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30464297
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464297 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464297 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO7171LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Probenecid, 1 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnavne Probenecid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H19 N O4 S
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl) benzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 1 ml
Formel vægt 285,1035 g/mol