Få mere at vide
Invitrogen™ Probenecid, vandopløselig
Beskrivelse
Probenecid, vandopløselig
Probenecid bruges almindeligvis til at hæmme organiske anion-transportører placeret i cellemembranen. Sådanne transportører kan ekstrudere farvestoffer og indikatorer og dermed bidrage til dårlig belastning eller et højt baggrundssignal i assays baseret på tilbageholdelse af farvestofferne eller indikatorerne inde i celler. Anvendelsen af probenecid til at blokere udstrømningen af intracellulære farvestoffer blev først beskrevet af Di Virgilio et al. (1990), og det er blevet brugt med en lang række anioniske farvestoffer og konjugater. Den almindeligt anvendte frie syreform af probenecid er svær at opløse, hvilket kræver 1 M NaOH for at få det i opløsning. Vores vandopløselige probenecid (P36400) opløses hurtigt i assaybuffer og eliminerer behovet for at håndtere kaustisk NaOH. Det vandopløselige probenecid er inkluderet i Fluo-4 NW Calcium Assay Kits (F36205, F36206) og fås også separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 x 77 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Cellemærkningsreagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PROBENECID, WATER SOLUBLE Probenecid is commonly used to inhibit
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Probenecid