Få mere at vide
R&D Systems™ Probenecid
Artikelnummer. 18752614
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18752614 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752614 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4107/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    604.80 DKK / 50mg
    Spare 35.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. MRP inhibitor
Probenecid is an inhibitor of multidrug resistance-associated proteins (MRP). Probenicid inhibits OAT3, organic acid transport in the kidney and other organs and exhibits inhibitory activity against pannexin 1 channels (IC50 ∼ 150 μM). Probenecid potently inhibits SARS-CoV-2 replication in NHBE and Vero E6 cells (IC50 = 1.3 nM and 750 nM, respectively) and reduces lung virus titers in vivo. Probenicid also inhibits influenza A virus replication in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
CAS 57-66-9
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C13H19NO4S
Formel vægt 285.36
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 285.36