Få mere at vide
Probenecid, Mikromol™
Artikelnummer. 17940826
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17940826 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17940826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0657.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Probenecid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnavne Probenecid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H19 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl) benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 500 mg
Formel vægt 285,1035 g/mol