Få mere at vide
Probenecid Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Probenecid Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Probenecid Methyl Ester |
| CAS | 53212-75-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Probenecid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H21 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4S/c1-4-10-15(11-5-2)20(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(16)19-3/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 4-(dipropylsulfamoyl)benzoate |
| Vis mere |