Få mere at vide
Probenecid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460807
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460807 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460807 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0657.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnavne Probenecid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H19 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl) benzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 285,1035 g/mol