Få mere at vide
Probenecid isopropylester, Mikromol™
Beskrivelse
Probenecid isopropylester, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Probenecid Isopropyl Ester |
| CAS | 70190-78-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Probenecid Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H25 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C |
| Vis mere |