Få mere at vide
Probenecid-d14 (di-n-propyl-d14), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Probenecid-d14 |
| CAS | 1189657-87-1 |
| Molekylær formel | C13 D14 H5 N O4 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[[di(propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7)amino]sulfonyl]- (ACI), 4-[[Di(propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7)amino]sulfonyl]benzoic acid (ACI), 4-[Bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)sulfamoyl]benzoic acid, Probenecid-d14, Probenecid-D14 (N,N-dipropyl-D14), Probenecid-d14 (di-n-propyl-d14) |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8 H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)/i1D3,2D3,3D2,4D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)sulfamoyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.445 |
| Formel vægt | 299.191 g/mol |
| Vis mere |