Få mere at vide
Probenecid Acyl Beta-D-Glucuronide >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Probenecid Acyl beta-D-Glucuronide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO10S/c1-3-9-20(10-4-2)31(27,28)12-7-5-11(6-8-12)18(26)30-19-15(23)13(21)14(22)16(29-19)17(24)25/h5-8,13-16,19,21-23H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 461.1356 |