Få mere at vide
Probenazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Probenazole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-7-14-10-8-5-3-4-6-9(8)15(12,13)11-10/h2-6H,1,7H2 |
| Formel vægt | 223.0303 |