Få mere at vide
Chemsplash Probe og overflade antibakterielt desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 30058182
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 13 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30058182 12 x 13 cm
1 options
Artikelnummer. 30058182 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 4852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Probe og Surface anti-bakteriel/desinfektionsserviet til mad.
Food Contact Safe Probe desinfektionsservietter
  • Alkoholfri, Quatfri, PHMB-fri og antibakteriel
  • Ideel til brug i Halal-virksomheder
  • Dræber 99,9 % af alle bakterier, inklusive E-coli, Salmonella, Listeria og P. Aeruginosa
  • Testet i henhold til BS EN1276 Standard
  • Viske Størrelse: 12 X 13 cm
  • Antal badekar: 200 servietter
Beskrivelse: Food Contact Safe Probe desinfektionsservietter er specielt formuleret til at dræbe 99,9 % af bakterierne, inklusive skadelige patogener såsom E-coli, Salmonella, Listeria og P. Aeruginosa. Disse servietter er alkoholfri, Quat-fri og PHMB-fri, hvilket gør dem ideelle til brug i halal-virksomheder. De er testet i henhold til BS EN1276-standarden for antibakteriel effektivitet og kommer i et praktisk badekar med 200 servietter.
Tekniske data
Produkttype Antibakteriel serviet
Længde (engelsk) 12 cm
Længde (metrisk) 12 cm
Bredde (engelsk) 13 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 12 x 13 cm
Til brug med (applikation) Overflade aftørring
Ply 1-ply