Få mere at vide
Invitrogen™ Probesæt Diluent QT
Artikelnummer. 15922334
Skift visning
Mængde:
12 ml
Pakningsstørrelse:
12ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15922334 12 ml 12ml
1 options
Artikelnummer. 15922334 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QVT0510
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Probe Set Diluent QT, 12 mL er en vandig opløsning, der indeholder formamid, detergent og blocker.
Probe Set Diluent QT, 12 mL er en vandig opløsning, der indeholder formamid, detergent og blocker. Det er en individuel komponent af ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kits, 2-Plex, 24 assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Format Sæt
Produkttype Probe sæt fortynder
Mængde 12 ml