Beskrivelse
- Tilbehør til Guardian™ Kogeplader og omrørere
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til Guardian rækkevidde |
| Model- | Probe PT1000(A) -40 °C til 400 °C 25 cm Hastelloy |
| Mængde | 1 |
| Temperatur (metrisk) | 40 °C til 400 °C |
| Type | Temperatursonde |
| Materiale | Hastelloy |