Få mere at vide
Techne™ Probe indsæt blok
Diameter (metrisk):
19,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skift kapacitet, testtype, nøjagtighed eller portabilitet af Techne Kalibreringskalibratorer med disse ekstra dele
- Til brug med Techne Høj temperatur Dri-Block Kalibrator
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Tecal™ Høj temperatur Dri-Block Kalibrator (650F/S/H) |
| Materiale | Aluminium bronze |
| Type | Probe Indsæt |
| Diameter (metrisk) | 19,5 mm |