Få mere at vide
Ebro Electronic™ TPX 130 Sonde
Artikelnummer. 11378861
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11378861 200 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11378861 Leverandør Ebro Electronic™ Leverandørnr. 13415437
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PT 100, 4 ledere klasse A, Lemo størrelse 1
Alternative prober til TFX 430/GFX 460
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-direktiv 2011/65/EU
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendelser: Laboratorie, temperaturovervågning, måling af luft, væsker, duktile stoffer, aggressive medier og overflader, procesovervågning
Højde (metrisk) 22 mm
Fordybelsestype Helt eller delvist
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Rustfrit stål
Model- TPX 130
Sondetype PT100 TIL TFX430 PT100
Vægt (metrisk) 0.085 kg
Produkttype sonde
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til 400 °C
Til brug med (udstyr) TFX 430, GFX 460 B, AX 110
Bredde (metrisk) 22 mm