Få mere at vide
Proadifen hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051999
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051999 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051999 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3235.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Proadifen hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proadifen Hydrochloride
CAS 62-68-0
Analyt- eller komponentnavne Proadifen Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H31 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylpentanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 389.96
Mængde 100 mg
Formel vægt 389,2122 g/mol