Få mere at vide
Proadifen hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31097441
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31097441 250 mg
31096983 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31097441 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD149084250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Molekylær formel C23H32ClNO2
MDL nummer MFCD00055151
Mængde 250 mg
SMIL CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(OCCN(CC)CC)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 389.96
Procent renhed 98%