Få mere at vide
Techsit™ Pro-Tech Plus Clean Room ESD Low Chair
Artikelnummer. 17783409
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Black
White
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
17783409 Black Hver
17793409 White Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17783409 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS7920B
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
This Cleanroom Class 5 vinyl chair comes complete with castors. Fully ergonomic, adjustable and enclosed mechanisms.
  • ESD castors
  • ESD/Anti-static vinyl is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee includes vinyl
  • BS EN61340-5-1 Conductivity: 104 to 106Ω
  • Fully enclosed mechanisms
Tekniske data
Farve Black
Justerbar (højde) Yes
Certificeringer/compliance Cleanroom Class 5
Slutte Plastic
Til brug med (applikation) Cleanrooms, ESD Environments
Rammemateriale Steel
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde 420 to 550 mm
Polstring ESD Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 15 kg
Hjultype Twin
Bredde (metrisk) 500 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte Yes
Med Tilt Yes
Siddetype Desk Height