Få mere at vide
Techsit™ Pro-Tech Laboratory Low Chair
Artikelnummer. 16563904
Encompass_Preferred
Farve:
Black
Gray
Med armlæn:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16563904
Brand: Techsit™ TS7001G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Advanced laboratory low chair is fully adjustable with an adjustable foot ring.
  • Vinyl low chair on casters
  • Antimicrobial vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
  • Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Seat
Farve Gray
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde Desk Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 16 kg
Hjultype Casters
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte Yes
Med Tilt Yes
Materiale Vinyl
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.