Få mere at vide
Techsit™ Pro-Tech Laboratory High Chair
Artikelnummer. 16593904
Encompass_Preferred
Skift visning
Farve:
Black
Gray
Med armlæn:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Med armlæn Med hjul Pakningsstørrelse
16593904 Black Yes Yes -
16503914 Black No Yes -
16513914 Gray No No -
16523914 Gray Yes No -
16533914 Gray No Yes Hver
16583904 Black No No -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16593904 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS7002B/AA
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Advanced laboratory high chair is fully adjustable with an adjustable foot ring.
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
  • Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Laboratory Seat
Farve Black
Justerbar Yes
Arm stil Adjustable Arms
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte Vinyl
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 17 kg
Hjultype Glides
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn Yes
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte Yes
Med Tilt Yes
Materiale Vinyl