Få mere at vide
Techsit™ Pro-Tech Laboratory High Chair
Farve:
Black
Gray
Med armlæn:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vinyl high chair with adjustable foot ring
- Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
- Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
- Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratory Seat |
| Farve | Black |
| Justerbar | Yes |
| Rygstil | Ergonomic |
| Slutte | Vinyl |
| Til brug med (applikation) | Sitting |
| Rammemateriale | Steel |
| Løft type | Gas Lift |
| Bæreevne (metrisk) | 150 kg |
| Siddehøjde | High Bench Height |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.