Få mere at vide
Techsit™ Pro-Tech ESD Cleanroom High Chair
Artikelnummer. 16583914
Encompass_Preferred
Skift visning
Med armlæn:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med armlæn Med hjul Pakningsstørrelse
16583914 No Yes -
16563914 No No -
16573914 Yes No Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16583914 Leverandør Techsit™ Leverandørnr. TS7006BL
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Cleanroom ESD anti-static vinyl high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • ESD Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Anti-static vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
  • Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
  • Cleanroom Class 7 suitable
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Seating
Farve Black
Justerbar Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Rygstil Ergonomic
Slutte ESD Vinyl
Til brug med (applikation) Cleanroom Seating
Rammemateriale Steel
Løft type Gas Lift
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Siddehøjde High Bench Height
Polstring Vinyl
garanti 5 Year
Vægt (metrisk) 17 kg
Hjultype Brake Loaded Casters
Bredde (metrisk) 490 mm
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte Yes
Med lændestøtte Yes
Med Tilt Yes