Få mere at vide
Lauda™ PRO RP 3035 Kølevarmebadstermostat med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16833080
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16833080 230 V
1 options
Artikelnummer. 16833080 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L000009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Termostatbad med nyeste mikroprocessorteknologi, integreret kølesystem
  • Lys og højkontrast grafisk OLED-skærm
  • Betjening med markør- og softkeys 360° drejeligt og aftageligt kontrolpanel til fjernbetjening
  • EasyUse system til enkel betjening af hele enheden
  • Lavt niveau og justerbar overtemperaturbeskyttelse med akustisk alarm til brug med brændbare og ikke-brændbare væsker
  • SelfCheck Assistant til systemdiagnose
  • USB og Ethernet-interface udstyret som standard
  • Kan eftermonteres til opgradering med interface (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoge eller kontaktmoduler)
  • Fuld elektronisk kontinuerlig styring med PID handling til intern og ekstern styring
  • PowerAdapt system til brug af maksimalt mulig varmemængde tilladt af strømforsyningssystemet
  • Integreret programmør, et program med max. 20 segmenter
  • Lav højde på apparatet, når kontrolpanelet fjernes
  • Betydeligt forstørret tilgængeligt volumen
  • Badekar lavet af rustfrit stål (isoleret, med håndtag og afløbshane)
  • Intern LAUDA Varioflex pumpe med otte valgbare niveauer
  • SmartCool system til energibesparende digital kølestyring inklusive kompressor on-off kontrol
  • Hybrid kølesystem: varmefjernelse komplementært med kølevand
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: -35 til 200° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 5 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,01± K
    • Varmeeffekt max: 3,6 kW
    • Strømforbrug maks.: 3,7 kW
    • Strømforbrug: 16 A
    • Størrelse på bad (B x D x H): 340 x 375 x 200 mm
    • Badvolumen min/max: 17,5 / 29,5 L
    • Samlede mål (B x D x H): 440 x 600 x 680 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
    • Kølekapacitet (pumpetrin):
      • 20° C (8), Ethanol; 0,8 kW
      • 10° C (8), Ethanol; 0,8 kW
      • 0° C (8), Ethanol; 0,8 kW
      • -10° C (8), Ethanol; 0,58 kW
      • -20° C (4), Ethanol; 0,35 kW
      • -30° C (4), Ethanol; 0,16 kW
      • -35° C (4), Ethanol; 0,1 kW
    • Standard tilbehør:
      • Et badeafdækning, to nipler 10 mm med skruelåg G 3/8 til kølevand
  • Tekniske data
    Spænding 230 V