Få mere at vide
Lauda™ PRO RP 1090 C Køling Varmebadstermostat med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16883590
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16883590 230 V
1 options
Artikelnummer. 16883590 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L000016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Termostatbad med nyeste mikroprocessorteknologi, integreret kølesystem
  • Stor 5,7 tommer. Multi-Touch-Color display
  • Betjening med multi touch display 360° drejeligt og aftageligt kontrolpanel til fjernbetjening
  • Brugeradministration for op til 20 brugere
  • Data ind- og eksport via USB
  • Timer og nedtællingsfunktion
  • EasyUse system til enkel betjening af hele enheden
  • SelfCheck Assistant til systemdiagnose
  • USB og Ethernet-interface udstyret som standard
  • Kan eftermonteres til opgradering med interface (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoge eller kontaktmoduler)
  • Fuld elektronisk kontinuerlig styring med PID handling til intern og ekstern styring
  • PowerAdapt system til brug af maksimalt mulig varmemængde tilladt af strømforsyningssystemet
  • Lavt niveau og justerbar overtemperaturbeskyttelse med akustisk alarm til brug med brændbare og ikke-brændbare væsker
  • Programmer med op til 100 programmer, op til 50 segmenter hver
  • Lav højde på apparatet, når kontrolpanelet fjernes
  • Betydeligt forstørret tilgængeligt volumen
  • Badekar lavet af rustfrit stål (isoleret, med håndtag og afløbshane)
  • Intern LAUDA Varioflex pumpe med otte valgbare niveauer
  • SmartCool system til energibesparende digital kølestyring inklusive kompressor on-off kontrol
  • Hybrid kølesystem: varmefjernelse komplementært med kølevand
  • Tekniske funktioner:
    • Arbejdstemperaturområde: -90 til 200° C
    • Omgivelsestemperaturområde: 5 til 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,01± K
    • Varmeeffekt max: 3,6 kW
    • Strømforbrug maks.: 3,7 kW
    • Strømforbrug: 16 A
    • Størrelse på bad (B x D x H): 240 x 150 x 200 mm
    • Badvolumen min/max: 6,5 / 10,5 L
    • Samlede mål (B x D x H): 440 x 600 x 780 mm
    • Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
    • Kølekapacitet (pumpetrin):
      • 20° C (8), Ethanol; 0,8 kW
      • 10° C (8), ethanol; 0,75 kW
      • 0° C (8), ethanol; 0,72 kW
      • -10° C (8), Ethanol; 0,69 kW
      • -20° C (4), Ethanol; 0,66 kW
      • -30° C (4), Ethanol; 0,63 kW
      • -40° C (4), Ethanol; 0,6 kW
      • -50° C (4), Ethanol; 0,54 kW
      • -60° C (4), Ethanol; 0,37 kW
      • -70° C (4), Ethanol; 0,24 kW
      • -80° C (4), Ethanol; 0,11 kW
      • -85° C (4), Ethanol; 0,05 kW
      • -90° C (4), Ethanol; 0,02 kW
    • Standard tilbehør:
      • Et badeafdækning, to nipler 10 mm med skruelåg G 3/8 til kølevand
  • Tekniske data
    Spænding 230 V