Få mere at vide
Lauda™ PRO RP 10100 C Køling Varmebadstermostat med CEE7/7 stik
Beskrivelse
- Stor 5,7 tommer. Multi-Touch-Color display
- Betjening med multi touch display 360° drejeligt og aftageligt kontrolpanel til fjernbetjening
- Brugeradministration for op til 20 brugere
- Data ind- og eksport via USB
- Timer og nedtællingsfunktion
- EasyUse system til enkel betjening af hele enheden
- Lavt niveau og justerbar overtemperaturbeskyttelse med akustisk alarm til brug med brændbare og ikke-brændbare væsker
- SelfCheck Assistant til systemdiagnose
- USB og Ethernet-interface udstyret som standard
- Kan eftermonteres til opgradering med interface (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoge eller kontaktmoduler)
- Fuld elektronisk kontinuerlig styring med PID handling til intern og ekstern styring
- PowerAdapt system til brug af maksimalt mulig varmemængde tilladt af strømforsyningssystemet
- Programmer med op til 100 programmer, op til 50 segmenter hver
- Lav højde på apparatet, når kontrolpanelet fjernes
- Betydeligt forstørret tilgængeligt volumen
- Badekar lavet af rustfrit stål (isoleret, med håndtag og afløbshane)
- Intern LAUDA Varioflex pumpe med otte valgbare niveauer
- SmartCool system til energibesparende digital kølestyring inklusive kompressor on-off kontrol
- Hybrid kølesystem: varmefjernelse komplementært med kølevand
- Arbejdstemperaturområde: -100 til 200° C
- Omgivelsestemperaturområde: 5 til 40° C
- Temperaturstabilitet: 0,01± K
- Varmeeffekt max: 3,6 kW
- Strømforbrug maks.: 3,7 kW
- Strømforbrug: 16 A
- Størrelse på bad (B x D x H): 240 x 150 x 200 mm
- Badvolumen min/max: 6,5 / 10,5 L
- Samlede mål (B x D x H): 500 x 600 x 780 mm
- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
- Kølekapacitet (pumpetrin):
- 20° C (8), Ethanol; 0,4 kW
- 10° C (8), Ethanol; 0,4 kW
- 0° C (8), Ethanol; 0,4 kW
- -10° C (8), Ethanol; 0,4 kW
- -20° C (4), Ethanol; 0,4 kW
- -30° C (4), Ethanol; 0,39 kW
- -40° C (4), Ethanol; 0,37 kW
- -50° C (4), Ethanol; 0,35 kW
- -60° C (4), Ethanol; 0,32 kW
- -70° C (4), Ethanol; 0,25 kW
- -80° C (4), Ethanol; 0,17 kW
- -85° C (4), Ethanol; 0,12 kW
- -90° C (4), Ethanol; 0,06 kW
- -95° C (4), Ethanol; 0,02 kW
- -100° C (4), Ethanol; 0,01 kW
- Standard tilbehør:
- Et badeafdækning, to nipler 10 mm med skruelåg G 3/8 til kølevand
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |