Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Farvesæt
Artikelnummer. 10033292
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
9g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10033292 1 sæt 9g
1 options
Artikelnummer. 10033292 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P20495
 Begrænset vare
På lager
Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Farvesæt
Molecular Probes' proprietære Pro-Q Emerald 300 og Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain-kits leverer den mest avancerede teknologi til påvisning af glykoproteiner i geler og på blots. Gelfarvning er hurtig og meget følsom. På under tre timer er det muligt at påvise så lidt som 300 pg glykoprotein pr. bånd, afhængigt af graden af glykosylering, hvilket gør disse farvninger mindst 50 gange mere følsomme end standard fuchsinfarvning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Pro-Q Emerald 300
Mængde 1 sæt
Målmolekyle Lipopolysaccharid
Produktlinje PRO-Q
Produkttype Lipopolysaccharid farvesæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pro-Q Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.