Få mere at vide
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Farvningssæt
Artikelnummer. 10184652
Skift visning
Mængde:
1 L bejdse, 40μ L Standard sæt
200 ml farve, 40μ L Standard sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10184652 200 ml farve, 40μ L Standard sæt Hver
10195032 1 L bejdse, 40μ L Standard sæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184652 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. MPP33301
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Farvningssæt inkluderer Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet og PeppermintStick Fosfoprotein molekylvægt standarder.
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Farvningssæt inkluderer Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet og PeppermintStick Fosfoprotein molekylvægt standarder. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain er en fluorescerende farve (excitations-/emissionsmaksima∼ 555/580 nm), der kan detektere så lidt –som 1 16 ng phosphoprotein pr. bånd med et signal, der er lineært over tre størrelsesordener. De PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards er en blanding af phosphorylerede og ikke-phosphorylerede proteiner med molekylvægte fra 14.000 til 116.250 dalton, der fungerer både som molekylvægtsmarkører og som positive og negative kontroller.
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Farvningssæt inkluderer Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Plet og PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain er en fluorescerende farve (excitations-/emissionsmaksima∼ 555/580 nm), der kan detektere så lidt –som 1 16 ng phosphoprotein pr. bånd med et signal, der er lineært over tre størrelsesordener. PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards er en blanding af phosphorylerede og ikke-phosphorylerede proteiner med molekylvægte fra 14.000 til 116.250 dalton, der fungerer både som molekylvægtsmarkører og som positive og negative kontroller.
Funktionerne omfatter:
Følsomt —detektionsniveau ned til 1 –16 ng fosfoprotein pr. bånd
Praktisk —selektivt farvning af phosphoproteiner i akrylamidgeler uden behov for blotting eller phosphoproteinspecifikke antistoffer og western blot-analyse
Indbygget kontrolmolekylvægtmarkør —giver mulighed for tilnærmelse af proteinstørrelse og fungerer som positiv og negativ kontrol med en unik blanding af fosforylerede og ikke-fosforylerede proteiner
Lineært signal —udviser fremragende linearitet over tre størrelsesordener, ideelt til kvantificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 200 mL
•PeppermintStick™ Phosphoprotein Molecular Weight Standard, 40μ L
Oversigt Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Farvesæt, 200 ml
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Pro-Q Diamant
Mængde 200 ml farve, 40μ L Standard sæt
Målmolekyle Proteiner (fosfoproteiner)
Produktlinje PRO-Q
Produkttype Phosphoprotein Gel Farvningssæt