Få mere at vide
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Bakterie- og svampebevaringssystem
Artikelnummer. 17759704
Skift visning
Lukningsfarve:
Grøn
Artikelnummer. Lukningsfarve
17759704 Grøn
1 options
Artikelnummer. 17759704 Leverandør Pro-Lab Diagnostics™ Leverandørnr. PL.170C/G
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Designet til at forenkle opbevaring og udtagning af bakterie- og svampekulturer. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bakterie- og svampebevaringssystemet er et klar-til-brug-system.
  • Indeholder behandlede perler og en særlig kryopreserveringsopløsning
  • Hver flaske indeholder 25 perler, hvilket giver gentagne identiske kulturer fra den oprindelige organisme
  • Specielt formuleret konserveringsmiddel sikrer længere overlevelse af omhyggelige kulturer og højere kvantitative genopretninger
  • 80 hætteglas leveret i en fryseboks med “gennemsigtigt”låg
  • Fås i 5 hætte-/perlefarver eller blandet (16 hætteglas hver af blå, grøn, lyseblå, rød og gul)
Ordreinfo
Systemet leveres som en kasse med 80 hætteglas
Tekniske data
Produkttype Kryogenisk opbevaringsflaske
Lukningsfarve Grøn
Til brug med (applikation) Designet til at forenkle opbevaring og udtagning af bakterie- og svampekulturer
Mængde 80 Pk.
Opbevaringskrav -70 °C